3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanone
OR913296-1G OR913296-250MG
APOSOR913296-1GEA 140 EUR
APOSOR913296-1G APOSOR913296-250MG
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
3-Acetyl-6-methoxyindole
Formula: C11H11NO2
MW: 189,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062615
Núm. CAS: 99532-52-2