(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 36.4 EUR
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214.2600 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08166304
Núm. CAS: 92235-39-7