2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913301-1G OR913301-250MG
APOSOR913301-1GEA 171 EUR
APOSOR913301-1G APOSOR913301-250MG
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166396
Núm. CAS: 157763-81-0