4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913381-100MG
OR913381-1G
OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA
58
EUR
APOSOR913381-100MG
APOSOR913381-1G
APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₉H₂₀ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025421 Núm. CAS: 372195-85-2 |