4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 453 EUR
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03004838
Núm. CAS: 33311-29-4