trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913416-10G OR913416-25G OR913416-5G
APOSOR913416-10GEA 50.9 EUR
APOSOR913416-10G APOSOR913416-25G APOSOR913416-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 97%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671528
Núm. CAS: 87583-89-9