(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913571-5G
APOSOR913571-5GEA 171 EUR
APOSOR913571-5G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine 98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864530
Núm. CAS: 6627-60-7