(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (S)-(-)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol
OR913779-5G
APOSOR913779-5GEA 78.3 EUR
APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077831
Núm. CAS: 15914-84-8