(S)-(-)-Ácido bromosuccínico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913781-1G OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913781-1G APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Ácido bromosuccínico 95%
(S)-(-)-Ácido bromosuccínico
Formula: HOOCBrCHCH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153931
Núm. CAS: 20859-23-8