(S)-(-)-Methylsuccinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913784-1G OR913784-5G
APOSOR913784-1GEA 49.3 EUR
APOSOR913784-1G APOSOR913784-5G
(S)-(-)-Methylsuccinic acid 95%
(S)-(-)-Methylsuccinic acid
Formula: C₅H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192321
Núm. CAS: 2174-58-5