(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 498 EUR
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460918
Núm. CAS: 14590-53-5