L-(+)-Pantolactone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR913788-1G
OR913788-5G
APOSOR913788-1GEA
63.8
EUR
APOSOR913788-1G
APOSOR913788-5G
L-(+)-Pantolactone 97%
L-(+)-Pantolactone
Formula:
C₆H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 120…122 °C Pto. de fusión: 89…93 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00216625 Núm. CAS: 5405-40-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...