3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 151 EUR
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160,1759 g/mol
Pto. de fusión: 102…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271899
Núm. CAS: 176032-78-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III