3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9140-1G OR9140-250MG
APOSOR9140-1GEA 357 EUR
APOSOR9140-1G APOSOR9140-250MG
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 97%
3-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07801129
Núm. CAS: 120107-85-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III