(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 53.8 EUR
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114347
Núm. CAS: 130312-01-5