2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-4-quinolinone hydrochloride
OR914157-5G
APOSOR914157-5GEA 224 EUR
APOSOR914157-5G
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride 97%
2,3-Dihydroquinolin-4(1H)-one hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,6400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052533
Núm. CAS: 71412-22-1