1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914166-1G OR914166-250MG
APOSOR914166-1GEA 0 EUR
APOSOR914166-1G APOSOR914166-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00296976
Núm. CAS: 71257-38-0