4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914196-25G OR914196-100G OR914196-500G
APOSOR914196-25GEA 59.6 EUR
APOSOR914196-25G APOSOR914196-100G APOSOR914196-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001820
Núm. CAS: 4421-08-3