6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cycl-Isopropylidene Cyclopropane-1,1-dicarboxylate, Cyclopropane-1,1-dicarboxylic Acid cycl-Isopropylidene Ester
OR914205-100G OR914205-5G
APOSOR914205-100GEA 498 EUR
APOSOR914205-100G APOSOR914205-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione 99%
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042796
Núm. CAS: 5617-70-9