2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914214-1G
APOSOR914214-1GEA 63.8 EUR
APOSOR914214-1G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₇H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00720189
Núm. CAS: 4651-94-9