2-Ethylthiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914220-1G
OR914220-25G
OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA
125
EUR
APOSOR914220-1G
APOSOR914220-25G
APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazole 97%
2-Ethylthiazole
Formula:
C₅H₇NS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085193 Núm. CAS: 15679-09-1 |