3-Bromo-4-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 678 EUR
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldehído 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968939
Núm. CAS: 101682-68-2