2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 109 EUR
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-3-picoline
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095063
Núm. CAS: 374633-37-1