Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR914272-1G
OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA
85.7
EUR
APOSOR914272-1G
APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formula:
C₆H₆BrNO₃ Pto. de fusión: 47…48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04035587 Núm. CAS: 105174-97-8 |