6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 33.5 EUR
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664008
Núm. CAS: 101774-27-0