5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid
OR9143-1G OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA 78.3 EUR
APOSOR9143-1G APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Pto. de fusión: 182…183,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275475
Núm. CAS: 18735-74-5