2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-1GEA 31.9 EUR
APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09040530
Núm. CAS: 20357-21-5