4-Pentilciclohexanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914341-100G
APOSOR914341-100GEA 120 EUR
APOSOR914341-100G
4-Pentilciclohexanona 98%
4-Pentilciclohexanona
Formula: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059581
Núm. CAS: 61203-83-6