Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
OR914344-100G
APOSOR914344-100GEA
89.9
EUR
APOSOR914344-100G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134493 Núm. CAS: 5453-67-8 |