3-Bromo-4-cloroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 26.1 EUR
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Bromo-4-cloroanilina 98%
3-Bromo-4-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173905
Núm. CAS: 823-54-1