5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914367-100G OR914367-25G
APOSOR914367-100GEA 278 EUR
APOSOR914367-100G APOSOR914367-25G
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol 98%
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001734
Núm. CAS: 529-35-1