4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914384-100G OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA 0 EUR
APOSOR914384-100G APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143315
Núm. CAS: 4427-96-7