4-Cyanophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914390-1G OR914390-25G
APOSOR914390-1GEA 0 EUR
APOSOR914390-1G APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798066
Núm. CAS: 5462-71-5