2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-D-mandelic acid
OR914401-25G OR914401-5G
APOSOR914401-25GEA 509 EUR
APOSOR914401-25G APOSOR914401-5G
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Hydroxy-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00961860
Núm. CAS: 31284-89-6