2-Bromodiethylacetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-2-ethylbutanoic acid
OR914403-25G OR914403-5G
APOSOR914403-25GEA 502 EUR
APOSOR914403-25G APOSOR914403-5G
2-Bromodiethylacetic acid 96%
2-Bromodiethylacetic acid
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046512
Núm. CAS: 5456-23-5