Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914405-100G OR914405-25G OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA 614 EUR
APOSOR914405-100G APOSOR914405-25G APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012085
Núm. CAS: 22041-19-6