3-Benzoylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 304 EUR
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044727
Núm. CAS: 22071-24-5