4-Fenilmorfolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-Phenylmorpholine
OR914413-100G
OR914413-1KG
OR914413-500G
APOSOR914413-100GEA
102
EUR
APOSOR914413-100G
APOSOR914413-1KG
APOSOR914413-500G
4-Fenilmorfolina 98%
4-Fenilmorfolina
Formula:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006166 Núm. CAS: 92-53-5 |