o-Anisaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxibenzaldehído, 2-Anisaldehído
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 29 EUR
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldehído 98%
o-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: 34…40 °C
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003308
Núm. CAS: 135-02-4