N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914478-1G OR914478-25G OR914478-5G
APOSOR914478-1GEA 0 EUR
APOSOR914478-1G APOSOR914478-25G APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664385
Núm. CAS: 162356-90-3