3-Bromo-6-cloropiridazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914493-1G OR914493-5G
APOSOR914493-1GEA 109 EUR
APOSOR914493-1G APOSOR914493-5G
3-Bromo-6-cloropiridazina 98%
3-Bromo-6-cloropiridazina
Formula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834814
Núm. CAS: 89089-18-9