2,6-Dicloroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Dichloro-2-methoxybenzene
OR914523-100G
APOSOR914523-100GEA 142 EUR
APOSOR914523-100G
2,6-Dicloroanísol 98%
2,6-Dicloroanísol
Formula: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000575
Núm. CAS: 1984-65-2