4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanone
OR914527-100G OR914527-25G
APOSOR914527-100GEA 69.6 EUR
APOSOR914527-100G APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017246
Núm. CAS: 2124-31-4