4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914528-25G OR914528-5G
APOSOR914528-25GEA 197 EUR
APOSOR914528-25G APOSOR914528-5G
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone 96%
4'-(1-Pyrrolidinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075691
Núm. CAS: 21557-09-5