2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914535-1G OR914535-250MG
APOSOR914535-1GEA 522 EUR
APOSOR914535-1G APOSOR914535-250MG
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol 97%
2,4-Dichloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₆Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699699
Núm. CAS: 18113-13-8