2-Cloro-5-metilanísol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 125 EUR
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Cloro-5-metilanísol 96%
2-Cloro-5-metilanísol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01679710
Núm. CAS: 73909-16-7