Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 89.9 EUR
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico 98%
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 319
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002777
Núm. CAS: 1929-29-9