m-Anisato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914552-100G OR914552-25G
APOSOR914552-100GEA 0 EUR
APOSOR914552-100G APOSOR914552-25G
m-Anisato de metilo 98%
m-Anisato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017193
Núm. CAS: 5368-81-0