2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 106 EUR
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N
MW: 121,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08274961
Núm. CAS: 54677-53-1