1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 98.6 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. de fusión: 221…223 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839859
Núm. CAS: 186129-25-9